Filter plates, 96-well, for DNA purification, AcroPrep™ Advance
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8132 8032
738-0120EA 2275 SEK
738-0120 738-0108
Filter plates, 96-well, for DNA purification, AcroPrep™ Advance
Plattor Filterplattor
AcroPrep™ Advance filterplattserie omfattar många olika membrantyper och porstorlekar för att ge bästa möjliga resultat vid en mängd olika tillämpningar för provberedning och screening med hög gemomströmning. AcroPrep™ Advance filterplattor är idealiska för koncentration, rening och avsaltning av proteiner och peptider, beads- och resinbaserade kromatografitillämpningar, grovfraktionering och klarning av lysat samt allmän filtrering.
  • Hög bindningskapacitet – optimerade för maximal bindning och maximalt utbyte av DNA från ett antal olika provtyper
  • Brunnsgeometrin resulterar i minskad dödvolym och en hög DNA yield
  • Utloppsspetsens geometri låter proverna flöda direkt in i uppsamlingsplattan utan att man behöver oroa sig för korskontaminering
  • Ett optimerat membran säkerställer ett högt utbyte av kontamineringsfritt DNA för nedströmstillämpningar
  • Lämpar sig för automatisering – tillverkas i enlighet med SBS-riktlinjerna, vilket gör att hela DNA-reningsprocessen kan utföras med automatiserad utrustning
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for DNA purification include plasmid DNA purification and genomic DNA purification.