VWR® Mr. Lab, Cleanroom Chairs and Stools
Leverantör: VWR Collection
132-0421EA 7700 SEK
132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab, Cleanroom Chairs and Stools
Stolar
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Gas-lift seat height adjustment
  • Adjustable backrest height and inclination
  • Sealed upholstery, with special foam technology, in artificial leather covering, washable and disinfectant-proof
  • Materials suitable for use in cleanrooms
  • Smooth, sealed surfaces
  • Encapsulated mechanisms
  • Electrostatic discharge measures
Glidfötter: Fötterna består av slittålig plast, har en stor kontaktyta och ger hög stabilitet.
Hjul: Dubbla svänghjul med lastkänsliga bromsar som, måste väljas efter golvtyp. Alla stolar är utrustade med mjuka hjul för hårda golv som standard. Hårda hjul för mjuka golv finns också.
Stop and go-teknik: Av säkerhetsskäl får en stol med sitsen belägen mer än 650 mm från golvet inte kunna flyttas när den används. Med innovativa stop and go-hjul kan stolarna bara flyttas när ingen sitter på dem.
För att skapa ”rena” eller ”sterila” rum, måste åtgärder vidtas för att förhindra att produkter och arbetsprocesser förorenas. Detta är ett avgörande krav inom mikroelektroniksektorn, läkemedelsindustrin, mikrosystemtillverkning, optik, medicinteknik och sjukvård.
VWR cleanrooms chairs meet the requirements of air cleanliness classification 3 in accordance with DIN EN ISO 146444-1, cleanroom classification 1 as defined by US Federal Standard 209E and the specifications of the EU GMP guidelines.
Certifikat: VWR® cleanrooms chairs meet the requirements of air cleanliness Class 3 in accordance with DIN EN ISO 14644-1, cleanroom classification 1 as defined by US Federal Standard 209E, and the specifications of EU GMP guidelines. Electrostatic discharge protection according to EN 61340-5-1.