Stomacher® lab-blender erbjuder snabb och säker blandning och homogenisering av många olika laboratorieprover. Stomacher® lab-blender arbetar genom påverkan av dubbla paddlar på provet i en steril plastpåse.
- Mångsidig och effektiv blandning och homogenisering av många olika prover
- Säker inneslutning av provet i steril plastpåse förhindrar krosskontaminering
- Behöver inte rengöras och steriliseras mellan prover
- Ingen temperaturökning
- Provvolym från 400 ml till 3500 ml
The Stomacher® 3500 machines are designed to blend large volumes. There are different models for different applications.
Standard version: Jumbo
Water testing version: Biowasher, designed for Cryptosporidium and Giardia testing
Bioreactor model: Thermo, with integral heater element, specifically designed for Trichinella testing
Stomacher® 3500 Jumbo: Jumbo-modellen av Stomacher® kan användas för många applikationer inom livsmedelsindustrin, där större provvolymer kräver större kapacitet, och inom läkemedelsindustrin för blandning av pulverprover.
Stomacher® 3500 'Water' Biowasher: Water-modellen av Stomacher® har en större dörr än Jumbo och möjliggör bearbetning av större prover som inte kan komprimeras, som vattenfilter, operationsrockar eller operationsförband. Hela provet och all tvättlösning hålls kvar inne i påsen för vidare analys.
Stomacher® 3500 'Thermo' - Bioreaktor: Thermo-modellen av Stomacher® för att samtidig blandning och uppvärmning av provet. I dörren finns en termostatiskt kontrollerad värmepanel, som kan höja temperaturen i påsen från rumstemperatur till 50 °C i steg om 1 °C. Thermo-modellen används främst för Trichinella-test inom produktionen av griskött, men har en rad andra applikationer som pilotanläggning för fermentering eller i de fall där nedbrytning av ett material med enzymer eller syra är nödvändig.
Leveransinformation: Levereras komplett med två kontakter: EU och UK.