Kort SRK svabb
Leverantör: Copan
922C 926C 929C 947C 949C 924C
710-0477EA 1400 SEK
710-0477 710-0478 710-0932 710-0933 COPA949C COPA924C
Kort SRK svabb
Svabbar Svabbar med sköljlösningar
Svabbningskit (SRK®) för mikrobiologisk undersökning av ytor.
  • Isotonic salt solution to neutralise and deactivate disinfectants and sanitising agents
  • Rinse solution to moisten the sterile swab before sampling and transport it after collection
  • Swab shafts (rayon tip) are attached to the tube caps
Suitable for food and industrial applications.
Leveransinformation: 50 rör med skruvlock i låda.