System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
Leverantör: Biosepar
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
8486AF/50EA 0 SEK
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® AF
System för klinisk diagnostik Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap® möjliggör detektion av maskägg, protozer och larver. ParasiTrap® är ett transport- och testsystem för parasitologisk undersökning av avföring inom human- och veterinärmedicin. Det är ett helt slutet system med 4 enkla steg för att ställa diagnos: 1. ladda röret med provet; 2. tillsätt lösningsmedel och färgningsmedel; 3. filtrera och koncentrera; 4. undersök under mikroskop. Det har utvecklats för att underlätta det obehagliga arbetet med att bearbeta infektiös avföring i laboratoriemiljö, minska risken för infektioner och säkerställa bästa möjliga utbyte av parasiter. Det slutna systemet tillåter även makroskopisk diagnostik när detta är nödvändigt. Det här diagnostikkonceptet är helt i överensstämmelse med de moderna kriterierna för kvalitetshantering i nationella och internationella riktlinjer (EU, CDC, WHO, BGA, DPG). Alla system är fria från mertiolat och eter. ParasiTrap® AF-systemet innehåller ett fyllt bearbetnings- och transportrör I (med medium AF) och bearbetningsrör II med inbyggt filtersystem i rostfritt stål. Tillbehör: separationsmedium B, färgningslösningsmedium C, pasteurpipetter (engångs), skedar och bomullstoppar. Extra skruvlock för bearbetningsrör II.
  • Högt parasitutbyte och hög diagnostisk tillförlitlighet
  • Mikroskopering med synfält av enastående kvalitet
  • Enkel hantering (undersökningarna kan avbrytas när som helst, även under längre perioder)
  • Ingen kylning
  • Fritt från mertiolat (tiomersal)
  • Fritt från eter