System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
Leverantör: BIOSEPAR
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
8486DUALECOEA 0 SEK
8486DUALECO 8486DUALECO/50 8486DUALECO/10
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
System för klinisk diagnostik Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Dual Eco innehåller fyllda bearbetnings- och transportrör I (50 st medium A Bailenger och 50 st medium A ECO) och 100 st bearbetningsrör II med inbyggt filtersystem i rostfritt stål.
Information om tillbehör: Tillbehör: Separationsmedium B, färgningslösningsmedium C, pasteurpipetter (engångs), skedar och bomullstoppar. Extra skruvlock för bearbetningsrör II.