System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual
Leverantör: Biosepar
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
8486DUALEA 0 SEK
8486DUAL 8486DUAL/50 8486DUAL/100
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual
System för klinisk diagnostik Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Dual innehåller fyllda bearbetnings- och transportrör I (50 st medium A Bailenger och 50 st medium AF) och 100 st bearbetningsrör II med inbyggt filtersystem i rostfritt stål.
Information om tillbehör: Separationsmedium B, färgningslösningsmedium C, pasteurpipetter (engångs), skedar och bomullstoppar. Extra skruvlock för bearbetningsrör II.