System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
Leverantör: Biosepar
8484ECO/50
8484ECO/250
8490ECO/50
8488ECO/50
8488ECO/250
8488ECO/100
8486ECO/100
8486ECO/50
8488ECO/1000
8484ECO/50EA
2475
SEK
8484ECO/50
8484ECO/250
8490ECO/50
8488ECO/50
8488ECO/250
8488ECO/100
8486ECO/100
8486ECO/50
8488ECO/1000
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
System för klinisk diagnostik
Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Eco innehåller ett fyllt bearbetnings- och transportrör I (med medium A ECO) och bearbetningsrör II med inbyggt filtersystem i rostfritt stål.
- High parasite yield and high diagnostic reliability
- Outstanding quality of microscope viewing fields
- Examinations can be interrupted at any time, including for longer periods
- No cooling, high sensitivity, environmentally friendly
- No formalin, no hazardous materials, free of ether
Information om tillbehör: Separationsmedium B, färgningslösningsmedium C, pasteurpipetter (engångs), skedar och bomullstoppar. Extra skruvlock för bearbetningsrör II.