Neutraliseringsmedel för automatisk rengöring av glasvaror, neodisher® N
Leverantör: Dr. Weigert
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 2150 SEK
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Neutraliseringsmedel för automatisk rengöring av glasvaror, neodisher® N
Rengöringsmedel Tvätt- och rengöringsmedel
neodisher® N.
  • Surt flytande koncentrat för neutralisering av alkaliska rester i den automatiska huvudrengöringscykeln eller för fördisk med syra av laboratorieglasvaror
  • Komponenter: > 30 % fosforsyra
  • Dosering: 1 - 2 ml/L för neutralisering; 3 - 4 ml/L för förrengöring med syra
Components: > 30% phosphoric acid
Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning
Note: The materials are corrosive or irritant and care must be taken with the choice of materials for cleaning aluminium and titanium items. Please read the Material Safety Data sheet before use.
Acidic liquid concentrate for neutralisation of alakaline residues in the main automted cleaning cyle or for acidic precleaning of laboratory glassware. Free of phosphates and surfactants
Components: Organic acids
Observera: Produkterna är frätande eller irriterande och det är viktigt att välja medel för rengöring av aluminium- och titanföremål med omsorg. Läs materialsäkerhetsdatabladet före användning.