Skyddshandskar, värmeskydd, TempDex 710
Leverantör: MAPA
34710021 34710027
112-5102EA 120 SEK
112-5102 112-5100
Skyddshandskar, värmeskydd, TempDex 710
Handskar
Dessa texturerade nitrilhandskar med ovansida i textil ger hög fingerrörlighet och mycket bra termiskt skydd.
  • Tunn, anatomiskt formad handske som ger fingerrörlighet
  • Utmärkt nötningsbeständighet: längre livslängd
  • Speciell nitrilbeläggning för bra grepp som underlättar arbete i måttligt oljiga miljöer
  • Prägling med prickar som ger bättre isolerings- och greppförmåga
  • Tål kontaktvärme upp till 125 °C
Perfekta för hantering av: kompositmaterial efter värmebehandling, gjutformar i keramikindustrin, varmt stål efter svetsning och varma rör. Är även lämpliga vid underhåll av rör och värmeutrustning.
Certifikat: SS-EN 388:2016 (4111X), SS-EN 407 (X1XXXX), kat. II