Klortrimetylsilan GC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
MQ100
1.02333.0100
1.02333.0100EA 755 SEK
1.02333.0100
Klortrimetylsilan GC, Supelco®
Klortrimetylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
MW: 108.64 g/mol
Kokpunkt: 59
Smältpunkt: –58 °C
Densitet: 0.8576 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000502
CAS nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8) II
REACH: 01-2119457596-25
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid