Trifluorättiksyra 0,1% (v/v) i acetonitril
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: TFA
85177 85176
PIER85177EA 13375 SEK
PIER85177 PIER85176
Trifluorättiksyra 0,1% (v/v) i acetonitril
Trifluorättiksyra
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=4f2b7fa3a9e9df40a2c3f7e5d254e60135245893&prid=web&clid=SAPDAM