Vätebromid 30% (w/w) ∼5.1 mol/L i ättiksyra for peptide research
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Hydrogen bromide
H0182-25G
H0182-500G
H0182-100G
TCIAH0182-25GEA
245
SEK
TCIAH0182-25G
TCIAH0182-500G
TCIAH0182-100G
Vätebromid 30% (w/w) ∼5.1 mol/L i ättiksyra for peptide research
Vätebromid
Formel:
HBr MW: 80.91 g/mol Kokpunkt: -66.7 Smältpunkt: -86 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS nummer: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 2920 ADR: 8 II Merck Index: 14,04778 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Concentration (Argentmetric titration) | 30.0 to 33.0 w/w% |