2-Butynoic acid methyl ester ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1053-1ML T1053-25ML T1053-5ML
TCIAT1053-1MLEA 525 SEK
TCIAT1053-1ML TCIAT1053-25ML TCIAT1053-5ML
2-Butynoic acid methyl ester ≥97.0%
2-Butynoic acid methyl ester
Formel: C₅H₆O₂
Kokpunkt: 148°C
Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 45°C
MDL Number: MFCD00009273
CAS nummer: 23326-27-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19da5306cfd802801227b6126b002991d9815a39&vid=19da5306cfd802801227b6126b002991d9815a39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %