2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2782-5G T2782-1G
TCIAT2782-5GEA 2625 SEK
TCIAT2782-5G TCIAT2782-1G
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98.0%
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Kokpunkt: 78°C
Smältpunkt: 28°C
MDL Number: MFCD00025153
CAS nummer: 5580-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&vid=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %