2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H35114.MD H35114.03
H35114.MDEA 0 SEK
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Kokpunkt: 148 °C (20 mmHg)
Smältpunkt: 39…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02251330
CAS nummer: 934-37-2