6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 600 SEK
H33234.03 H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05663807
CAS nummer: 6188-25-6