3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 1150 SEK
H59224.03 H59224.06
3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
Smältpunkt: 98…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03265758
CAS nummer: 113118-81-3