1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H55685.06
H55685.14
H55685.06EA
4600
SEK
H55685.06
H55685.14
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Formel:
C₁₁H₁₄Cl₂N₂ MW: 245,15 g/mol Kokpunkt: 124…128 °C (0,02 mmHg) Densitet: 1,225 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03407488 CAS nummer: 55513-17-2 |