Etylamin 2.0 M i THF
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 1575 SEK
H32306.AE H32306.AP
Etylamin 2.0 M i THF
Etylamin
Formel: C₂H₇N
Densitet: 0,856
Flampunkt: –34 °C (–29 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008160
CAS nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2056
ADR: 3,II