(±)-2-Aminooctanoic acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
A0382-25G A0382-5G
TCIAA0382-25GEA 2500 SEK
TCIAA0382-25G TCIAA0382-5G
(±)-2-Aminooctanoic acid ≥98.0%
(±)-2-Aminooctanoic acid
Formel: C₈H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD00008102
CAS nummer: 644-90-6
EINECS: 211-424-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4a2f3209296870ff3364167f8cc0fae5d9de2de&vid=f4a2f3209296870ff3364167f8cc0fae5d9de2de&prid=web&clid=SAPDAM