1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
C1576-25G C1576-500G
TCIAC1576-25GEA 215 SEK
TCIAC1576-25G TCIAC1576-500G
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0%
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂
Kokpunkt: 266°C
Flampunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00026765
CAS nummer: 52196-74-4
EINECS: 257-728-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc32ee5f414ebc0e3c7dec7d72ad5ff333e794f&vid=ffc32ee5f414ebc0e3c7dec7d72ad5ff333e794f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %