1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
C1355-1G
C1355-5G
TCIAC1355-1GEA
1300
SEK
TCIAC1355-1G
TCIAC1355-5G
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene ≥97.0%
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₉ClO₂ Kokpunkt: 98°C |
MDL Number:
MFCD00191399 CAS nummer: 90282-99-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |