3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41262.0005 8.41262.0025
8.41262.0005EA 1210 SEK
8.41262.0005 8.41262.0025
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt för syntes, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formel: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009798
CAS nummer: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 265.05 g/mol
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)