1-(Chloromethyl)benzotriazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1526-25G C1526-5G
TCIAC1526-25GEA 2800 SEK
TCIAC1526-25G TCIAC1526-5G
1-(Chloromethyl)benzotriazole ≥98.0%
Formel: C₇H₆ClN₃
MDL Number: MFCD00216649
CAS nummer: 54187-96-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec49b66ce37e01f5073fadec205ed2483f0c943f&vid=ec49b66ce37e01f5073fadec205ed2483f0c943f&prid=web&clid=SAPDAM