1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T1752-25G
T1752-5G
TCIAT1752-25GEA
2225
SEK
TCIAT1752-25G
TCIAT1752-5G
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole ≥97.0%
1-(Trimethylsilyl)benzotriazole
Formel:
C₉H₁₃N₃Si Flampunkt: –3°C |
MDL Number:
MFCD00216577 CAS nummer: 43183-36-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |