Säkerhetsskåp, typ 90, Q-PEGASUS-90
Leverantör: asecos
30002040 30002041 30002046 30002047 30002048 30002049 30002050 30042040 30042041 30042046 30042047 30042048 30042049 30042050 30074040 30074041 30074046 30074047 30074048 30074049 30074050 30075040 30075041 30075046 30075047 30075048 30075049 30075050
135-1743EA 0 SEK
135-1743 135-1744 135-2358 135-2359 135-2360 135-2361 135-2362 135-1750 135-1751 135-2371 135-2372 135-2373 135-2374 135-2375 135-1754 135-1755 135-2400 135-2401 135-2402 135-2403 135-2404 135-2405 135-2406 135-2407 135-2408 135-2409 135-2410 135-2411
Säkerhetsskåp, typ 90, Q-PEGASUS-90
Inredning Förvaringsskåp
Brandsäkra säkerhetsskåp, typ 90 (brandsäkert upp till 90 minuter), säkert, hållbart, robust och praktiskt med transport bas och två-färgad design. PEGASUS- serien är nästan identisk med CLASSIC- serien men med integrerad AGT (en-hands öppning av dubbeldörrar) och integrerad TSA (”door open arrest”-system och automatisk dörrstägning).
  • Robust konstruktion och lång livslängd- tre gångjärn, säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat skydd mot korrosion, reptålig yta, enkel att rengöra
  • Enkel användning- enhands öppning för skåp med dubbla
More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable