Underbänkskåp, typ 90, UB-line
Leverantör: asecos
30401001 30402001 30420001 30421001 30427001 30428001 30457001 30458001 30465001 30472001 30473001 32657001 32658001
135-2026EA 0 SEK
135-2026 135-2027 135-1862 MSGA30421001 MSGA30427001 MSGA30428001 135-2622 MSGA30458001 MSGA30465001 135-2030 MSGA30473001 MSGA32657001 MSGA32658001
Underbänkskåp, typ 90, UB-line
Inredning Förvaringsskåp
Underbänkskåp med utdragslådor och vingdörrar. Brandsäkert: 90 minuter.
  • Säkerhet- den högra lådan är som standard utrustad med jordkabel med klämma, lådan och bottentråget är självstängande i händelse av brand
  • Låden är låsbar med cylinderlås och kan stå öppen i alla positioner
  • Flexibel och flyttbar- sockel med hjul finns som tillval
  • Inbyggda luftkanaler redo för anslutning (NW 75) till teknisk ventilation.
EN 14727 conformity (laboratory furniture), GS approval, CE conformity. Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Certifikat: Uppfyller EN 14272 (laboratoreinredning), GS- och CE-godkänd. Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1
Beställningsinformation: Levereras utan inredningsutrustningspaket. Inredningsutrustningspaket behöver beställas i tillägg. Se hemsidan eller kontakta Avantors försäljningskontor för mer information.
Leveransinformation: Leveranskostnad på förfrågan.