2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
H0982-1G
H0982-5G
TCIAH0982-1GEA
7850
SEK
TCIAH0982-1G
TCIAH0982-5G
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0%
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4
Formel:
C₉H₁₈O₅ MW: 206,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00067524 CAS nummer: 75507-26-5 EINECS: 278-224-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |