Kaliumdikromat standardised solution 0.025 N i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
35589.AP 35589.K2
35589.APEA 635 SEK
35589.AP 35589.K2
Kaliumdikromat standardised solution 0.025 N i vattenlösning
Kaliumdikromat
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011367
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Kokpunkt: 500
Smältpunkt: 398
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011367
CAS nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790