Trimetylamin ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L i vatten
Leverantör: TCI
Fara
T0464-25ML T0464-500ML
TCIAT0464-25MLEA 230 SEK
TCIAT0464-25ML TCIAT0464-500ML
Trimetylamin ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L i vatten
Trimetylamin
Formel: C₃H₉N
Kokpunkt: 30 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –3 °C
Densitet: 0,85 to 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 3°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008327
CAS nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5591e14b9e32e2d34918ad382bcd7050f23cb5f&vid=f5b8f4a12cb7334a45c577c9c38879a250788549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 28.0 to 31.0 w/w%