2,4-Dibromothiophene ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D4146-5G
D4146-1G
TCIAD4146-5GEA
1025
SEK
TCIAD4146-5G
TCIAD4146-1G
2,4-Dibromothiophene ≥90.0%
2,4-Dibromothiophene
Formel:
C₄H₂Br₂S MW: 241,93 g/mol Kokpunkt: 97°C Smältpunkt: –30 °C Densitet: 2,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00043889 CAS nummer: 3140-92-9 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |