Isobutylmetakrylat ≥98.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Methacrylic acid Isobutyl ester
Stabilization:
med hydrokinon
M0132-25ML
M0132-500ML
TCIAM0132-25MLEA
245
SEK
TCIAM0132-25ML
TCIAM0132-500ML
Isobutylmetakrylat ≥98.0% stabilised
Isobutylmetakrylat
Formel:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Kokpunkt: 155°C Flampunkt: 42°C |
MDL Number:
MFCD00008931 CAS nummer: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 UN: 2283 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |