4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0793-1G F0793-5G
TCIAF0793-1GEA 215 SEK
TCIAF0793-1G TCIAF0793-5G
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0%
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Kokpunkt: 62°C
Flampunkt: 82°C
MDL Number: MFCD02261764
CAS nummer: 63082-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&vid=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %