4-Methoxystyrene ≥98.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1-Methoxy-4-vinylbenzene, 4-Vinylanisole
Stabilization:
med 4-tert-Butylpyrokatekol
M0130-10ML
M0130-25ML
TCIAM0130-10MLEA
1150
SEK
TCIAM0130-10ML
TCIAM0130-25ML
4-Methoxystyrene ≥98.0% stabilised
4-Methoxystyrene
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Kokpunkt: 98°C Smältpunkt: 3,3 °C Densitet: 1,002 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 76°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008619 CAS nummer: 637-69-4 EINECS: 211-298-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |