2,4-Difluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D4173-1G
D4173-5G
TCIAD4173-1GEA
765
SEK
TCIAD4173-1G
TCIAD4173-5G
2,4-Difluoropyridine ≥98.0%
2,4-Difluoropyridine
Formel:
C₅H₃F₂N Kokpunkt: 106°C |
MDL Number:
MFCD04114162 CAS nummer: 34941-90-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |