6-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Ethyl-6-methylaniline, 2-Amino-3-ethyltoluene
M0772-25ML M0772-500ML
TCIAM0772-25MLEA 215 SEK
TCIAM0772-25ML TCIAM0772-500ML
6-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Ethyl-o-toluidine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Kokpunkt: 231 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –33 °C
Densitet: 0,969 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 111°C
MDL Number: MFCD00007752
CAS nummer: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&vid=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %