2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C2630-5G C2630-25G
TCIAC2630-5GEA 485 SEK
TCIAC2630-5G TCIAC2630-25G
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Kokpunkt: 146°C
Smältpunkt: 28 °C
Densitet: 1,548 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00051520
CAS nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&vid=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %