D-(-)-Diethyl tartrate ≥97.0%
Leverantör: TCI
T1195-25G T1195-250G
TCIAT1195-25GEA 375 SEK
TCIAT1195-25G TCIAT1195-250G
D-(-)-Diethyl tartrate ≥97.0%
D-(-)-Diethyl tartrate
Formel: C₈H₁₄O₆
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00064451
CAS nummer: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8
Merck Index: 14,03855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e7d260bcd26114dd0f884944c6a5a3b5ad0ea73&vid=8e7d260bcd26114dd0f884944c6a5a3b5ad0ea73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.5 to -8.1 deg (neat)