2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 215 SEK
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0%
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Smältpunkt: 3 °C
Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 19°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004467
CAS nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %