Tymol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Isopropyl-5-metylfenol
M0410-25G M0410-500G
TCIAM0410-25GEA 215 SEK
TCIAM0410-25G TCIAM0410-500G
Tymol ≥99.0%
Tymol
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
Kokpunkt: 232°C
Smältpunkt: 49…51 °C
Densitet: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002309
CAS nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&vid=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency