3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
D3184-1G D3184-5G
TCIAD3184-1GEA 415 SEK
TCIAD3184-1G TCIAD3184-5G
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0%
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
Formel: C₂₁H₁₈O₃
MDL Number: MFCD00075777
CAS nummer: 14615-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&vid=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&prid=web&clid=SAPDAM