2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1228-25G T1228-5G
TCIAT1228-25GEA 1475 SEK
TCIAT1228-25G TCIAT1228-5G
2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0%
2-(p-Tolyl)pyridine
Formel: C₁₂H₁₁N
MW: 169.22 g/mol
Kokpunkt: 157°C
MDL Number: MFCD00006281
CAS nummer: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&vid=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %