3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Di-m-tolylamine
D1512-25G
D1512-5G
TCIAD1512-25GEA
3925
SEK
TCIAD1512-25G
TCIAD1512-5G
3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0%
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Formel:
C₁₄H₁₅N MW: 197,28 g/mol Kokpunkt: 200°C Smältpunkt: –12°C |
MDL Number:
MFCD00059315 CAS nummer: 626-13-1 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |