1-Phenyl-1-butanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
P1682-25G P1682-5G
TCIAP1682-25GEA 2325 SEK
TCIAP1682-25G TCIAP1682-5G
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0%
1-Phenyl-1-butanol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,2176 g/mol
Kokpunkt: 170°C
Smältpunkt: 16°C
MDL Number: MFCD00066173
CAS nummer: 614-14-2
EINECS: 210-368-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c758801f181b2c58aeac547b91e3379621172d&vid=f3c758801f181b2c58aeac547b91e3379621172d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %