4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Leverantör: Thermo Scientific
SEW01283.1 SEW01283EA
MAYBSEW01283.1EA 0 SEK
MAYBSEW01283.1 MAYBSEW01283EA
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
MDL Number: MFCD00052917
CAS nummer: 21803-75-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III