Kaliumacetat 8 M i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: Acetic acid potassium salt
J63372.AE J63372.AK
J63372.AEEA 1250 SEK
J63372.AE J63372.AK
Kaliumacetat 8 M i vattenlösning
Kaliumacetat
CAS No.: 127-08-2 Molecular Formula: C2H3KO2 Formula Weight: 98.15 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012458
Formel: CH₃COOK
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012458
CAS nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM