Decyl chloroformate ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1357-25ML
C1357-5ML
TCIAC1357-25MLEA
1850
SEK
TCIAC1357-25ML
TCIAC1357-5ML
Decyl chloroformate ≥95.0%
Decyl chloroformate
Formel:
C₁₁H₂₁ClO₂ Kokpunkt: 163°C |
MDL Number:
MFCD00126853 CAS nummer: 55488-51-2 EINECS: 259-668-9 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |