2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0927-25ML C0927-500ML
TCIAC0927-25MLEA 230 SEK
TCIAC0927-25ML TCIAC0927-500ML
2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0%
2-Ethylhexyl chloroformate
Formel: C₉H₁₇ClO₂
Kokpunkt: 107°C
Flampunkt: 101°C
MDL Number: MFCD00000643
CAS nummer: 24468-13-1
EINECS: 246-278-9
UN: 2748
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37cc880f9f056e2f03338aa5adf50a4afb715064&vid=37cc880f9f056e2f03338aa5adf50a4afb715064&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %