3-Ethynyltoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
E0665-1G E0665-25G E0665-5G
TCIAE0665-1GEA 295 SEK
TCIAE0665-1G TCIAE0665-25G TCIAE0665-5G
3-Ethynyltoluene ≥98.0%
3-Ethynyltoluene
Formel: C₉H₈
Kokpunkt: 60°C
Flampunkt: 25°C
MDL Number: MFCD01318174
CAS nummer: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85f4ef73a3da6bd8b7078711838ca3792b3e5d32&vid=85f4ef73a3da6bd8b7078711838ca3792b3e5d32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %